Få mere at vide
Fenthion Sulfoxide, TRC
Artikelnummer. 30134267
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134267 1 g
18083410 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134267 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF2780101G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3761-41-9
Molekylær formel C10 H15 O4 P S2
Molekylvægt (g/mol) 294.33
Synonym Fenthion Sulfoxide, Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-[3-methyl-4-(methylsulfinyl)phenyl] ester (9CI, ACI), Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-[4-(methylsulfinyl)-m-tolyl] ester (7CI, 8CI), Fensulfoxide, Fenthion sulfoxide, Mesulfenfos, Mesulfenphos
IUPAC navn dimethoxy-(3-methyl-4-methylsulfinylphenoxy)-sulfanyliden-λ^{5}-fosfan
SMIL COP(=S)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)S(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenthion-sulfoxide
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H15O4PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)17(4)11)14-15(16,12-2)13-3/h5-7H,1-4H3
Formel vægt 294.0149