Få mere at vide
Fenthion Sulfoxide-d6, TRC
Artikelnummer. 30400030
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30400030 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30400030 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF27801210MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenthion-sulfoxide D6 (O,O-dimethyl D6)
CAS 2733270-79-4
Molekylær formel C10 2H6 H9 O4 P S2
Mængde 10 mg
Synonym Fenthion Sulfoxide D6 (O,O-dimethyl D6)
InChI formel InChI=1S/C10H15O4PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)17(4)11)14-15(16,12-2)13-3/h5-7H,1-4H3/i2D3,3D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1ccc(c(C)c1)S(=O)C)OC([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn (3-methyl-4-methylsulfinylphenoxy)-sulfanylidene-bis(trideuteriomethoxy)-λ^{5}-phosphane
Molekylvægt (g/mol) 300.36
Formel vægt 300.0526