Få mere at vide
Fenthion-sulfoxid 1000 μg/ml i acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316424
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316424 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30316424 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13586500AC1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenthion-sulfoxide
CAS 3761-41-9
Analyt- eller komponentnavne Fenthion-sulfoxide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H15 O4 P S2
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C10H15O4PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)17(4)11)14-15(16,12-2)13-3/h5-7H,1-4H3
SMIL COP(=S)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)S(=O)C
IUPAC navn dimethoxy-(3-methyl-4-methylsulfinylphenoxy)-sulfanyliden-λ^{5}-fosfan
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 294.33
Mængde 1 ml
Formel vægt 294,0149 g/mol