Få mere at vide
Fenthion Sulfone, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Fenthion-sulfone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15O5PS2/c1-8-7-9(15-16(17,13-2)14-3)5-6-10(8)18(4,11)12/h5-7H,1-4H3 |
| Formel vægt | 310.0099 |
| Procent renhed | >95% |