Få mere at vide
Fenthion Sulfone, TRC
Artikelnummer. 18011630
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18011630 250 mg
18061520 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18011630 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF278015250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3761-42-0
Molekylær formel C10 H15 O5 P S2
Molekylvægt (g/mol) 310.33
Synonym Fenthion Sulfone, Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-[3-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl] ester (9CI, ACI), Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-[4-(methylsulfonyl)-m-tolyl] ester (7CI, 8CI), Fenthion sulfone
IUPAC navn dimethoxy-(3-methyl-4-methylsulfonylphenoxy)-sulfanyliden-λ^{5}-fosfan
SMIL COP(=S)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)S(=O)(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenthion-sulfone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H15O5PS2/c1-8-7-9(15-16(17,13-2)14-3)5-6-10(8)18(4,11)12/h5-7H,1-4H3
Formel vægt 310.0099
Procent renhed >95%