Få mere at vide
Fenthion-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenthion-d6 |
| CAS | 1189662-83-6 |
| Molekylær formel | C10 2H6 H9 O3 P S2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Phosphorothioic acid, O,O-di(methyl-d3) O-[3-methyl-4-(methylthio)phenyl] ester (ACI), O,O-Di(methyl-d3) O-[3-methyl-4-(methylthio)phenyl] phosphorothioate (ACI), (3-Methyl-4-methylsulfanylphenoxy)-sulfanylidene-bis(trideuteriomethoxy)phosphorane, Fenthion-d6, Fenthion-d6 (O,O-dimethyl-d6), Fenthion D6 (O,O-dimethyl D6) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15O3PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)16-4)13-14(15,11-2)12-3/h5-7H,1-4H3/i2D3,3D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1ccc(SC)c(C)c1)OC([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | (3-methyl-4-methylsulfanylphenoxy)-sulfanylidene-bis(trideuteriomethoxy)-λ5-phosphane |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.36 |
| Formel vægt | 284.0577 |