Få mere at vide
Fenthion-d6 (O,O-dimethyl-d6), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenthion-d6 |
| CAS | 1189662-83-6 |
| Molekylær formel | C10 2H6 H9 O3 P S2 |
| Mængde | 0.01 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H15O3PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)16-4)13-14(15,11-2)12-3/h5-7 H,1-4H3/i2D3,3D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])OP(=S)(Oc1ccc(SC)c(C)c1)OC([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | (3-methyl-4-methylsulfanylphenoxy)-sulfanylidene-bis(trideuteriomethoxy)-λ^{5}-phosphane |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.36 |
| Formel vægt | 284.0577 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 95% Chemical Purity |