Få mere at vide
Fenthion 1000 μg/ml i toluen, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319932
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30319932 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30319932 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13580000TO1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Fenthion
CAS 55-38-9
Analyt- eller komponentnavne Fenthion
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C10 H15 O3 P S2
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Fenthion
InChI formel InChI=1S/C10H15O3PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)16-4)13-14(15,11-2)12-3/h5-7H,1-4H3
SMIL COP(=S)(OC)Oc1ccc(SC)c(C)c1
IUPAC navn dimethoxy-(3-methyl-4-methylsulfanylphenoxy)-sulfanyliden-λ^{5}-fosfan
Opløsningsmiddel eller Matrix Toluen
Molekylvægt (g/mol) 278.33
Mængde 1 ml
Formel vægt 278,02 g/mol