Få mere at vide
Fensulfothion Sulfone, TRC
Artikelnummer. 30041382
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041382 50 mg
30010661 500 mg
30012168 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041382 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF26552050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14255-72-2
Molekylær formel C11 H17 O5 P S2
Molekylvægt (g/mol) 324.35
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-[4-(methylsulfonyl)phenyl] ester, Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-[p-(methylsulfonyl)phenyl] ester (7CI,8CI), Phosphorothioic acid, diethyl O-[p-(methylsulfonyl)phenyl] ester (6CI), Phenol, p-(methylsulfonyl)-, O-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), Dasanit sulfone, Dasanit sulphone, Fensulfothion sulfone, O,O-Diethyl O-(4-methylsulfonylphenyl) phosphorothioate
IUPAC navn diethoxy-(4-methylsulfonylphenoxy)-sulfanyliden-λ^{5}-fosfan
SMIL CCOP(=S)(OCC)Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fensulfothion-sulfone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C11H17O5PS2/c1-4-14-17(18,15-5-2)16-10-6-8-11(9-7-10)19(3,12)13/h6-9H,4-5H2,1-3H3
Formel vægt 324.0255
Procent renhed >95%