Få mere at vide
Fensulfothion-sulfone D10 (diethyl D10), Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fensulfothion Sulfone-d10 |
| CAS | 2732982-58-8 |
| Molekylær formel | C11H7D10O5PS2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | O,O-Diethyl O-[4-(Methylsulfonyl)phenyl] Ester Phosphorothioic Acid-d10, Dasanit Sulfone-d10, Dasanit Sulphone-d10, O,O-Diethyl O-(4-Methylsulfonylphenyl) Phosphorothioate-d10, Fensulfothion-sulfone diethyl-d10, Fensulfothion-sulfone-D10 (diethyl-D10) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17O5PS2/c1-4-14-17(18,15-5-2)16-10-6-8-11(9-7-10)19(3,12)13/h6-9H,4-5H2,1-3H3/i1D3,2D3,4D2,5D2 |
| SMIL | O=S(C1=CC=C(OP(OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])(OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])=S)C=C1)(C)=O |
| IUPAC navn | O,O-bis(ethyl-d5) O-(4-(methylsulfonyl)phenyl) phosphorothioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.42 |
| Formel vægt | 334.09 g/mol |