Få mere at vide
Fensulfothion Sulfid, TRC
Artikelnummer. 30401853
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30401853 1 g
1 options
Artikelnummer. 30401853 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF2655401G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fensulfothion-sulfide
CAS 3070-15-3
Molekylær formel C11 H17 O3 P S2
Mængde 1 g
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-[4-(methylthio)phenyl] ester, Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-[p-(methylthio)phenyl] ester (6CI,7CI,8CI), Phenol, p-(methylthio)-, O-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), Fensulfothion sulfide, O,O-Diethyl O-[p-(methylthio)phenyl] phosphorothioate
InChI formel InChI=1S/C11H17O3PS2/c1-4-12-15(16,13-5-2)14-10-6-8-11(17-3)9-7-10/h6-9H,4-5H2,1-3H3
SMIL CCOP(=S)(OCC)Oc1ccc(SC)cc1
IUPAC navn diethoxy-(4-methylsulfanylphenoxy)-sulfanyliden-λ^{5}-fosfan
Molekylvægt (g/mol) 292.35
Formel vægt 292.0357