Få mere at vide
Fensulfothion Oxon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fensulfothion-oxon |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17O5PS/c1-4-14-17(12,15-5-2)16-10-6-8-11(9-7-10)18(3)13/h6-9H,4-5H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 292.0534 |
| Procent renhed | >95% |