Få mere at vide
Fensulfothion Oxon Sulfide, TRC
Artikelnummer. 30405081
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30405081 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30405081 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF265530250MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fensulfothion-oxon-sulfide
CAS 3070-13-1
Molekylær formel C11 H17 O4 P S
Mængde 250 mg
Synonym Phosphoric acid, diethyl 4-(methylthio)phenyl ester, Phosphoric acid, diethyl p-(methylthio)phenyl ester (6CI,7CI,8CI), Phenol, p-(methylthio)-, diethyl phosphate (8CI), Fensulfothion oxon sulfide, NSC 132955, O,O-Diethyl O-(4-methylthiophenyl) phosphate, Fensulfothion-oxon-sulfide
InChI formel InChI=1S/C11H17O4PS/c1-4-13-16(12,14-5-2)15-10-6-8-11(17-3)9-7-10/h6-9H,4-5H2,1-3H3
SMIL CCOP(=O)(OCC)Oc1ccc(SC)cc1
IUPAC navn diethyl (4-methylsulfanylphenyl) phosphate
Molekylvægt (g/mol) 276.29
Formel vægt 276.0585