Få mere at vide
Fensulfothion 1000 μg/ml i Toluen, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325299
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325299 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325299 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13570000TO1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fensulfothion
CAS 115-90-2
Analyt- eller komponentnavne Fensulfothion
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C11 H17 O4 P S2
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-[4-(methylsulfinyl)phenyl] ester, Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-[p-(methylsulfinyl)phenyl] ester (6CI,7CI,8CI), Phenol, p-(methylsulfinyl)-, O-ester with O,O-di-Et phosphorothioate (6CI), Agricur, B 25141, BAY 25141, Chemagro 25141, DMSP, Daconit, Dasanit, ENT 24,945, Fensulfothion, O,O-Diethyl O-(4-methylsulfinylphenyl) monothiophosphate, O,O-Diethyl O-[4-(methylsulfinyl)phenyl] phosphorothioate, O,O-Diethyl O-[p-(methylsulfinyl)phenyl] phosphorothioate, S 767, Terracur P, VUAgt 108, VUAgt 96
InChI formel InChI=1S/C11H17O4PS2/c1-4-13-16(17,14-5-2)15-10-6-8-11(9-7-10)18(3)12/h6-9H,4-5H2,1-3H3
SMIL CCOP(=S)(OCC)Oc1ccc(cc1)S(=O)C
IUPAC navn diethoxy-(4-methylsulfinylphenoxy)-sulfanyliden-λ^{5}-fosfan
Opløsningsmiddel eller Matrix Toluen
Molekylvægt (g/mol) 308.35
Mængde 1 ml
Formel vægt 308,0306 g/mol