Få mere at vide
Fenspirid N-oxid, TRC
Artikelnummer. 30137602
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137602 100 mg
30012341 25 mg
30011462 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137602 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF265010100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 210690-26-9
Molekylær formel C15H20N2O3
Molekylvægt (g/mol) 276.33
Synonym trans- 8-(2-Phenylethyl)-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one 8-Oxide, (5α,8β)-8-(2-Phenylethyl)-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one 8-Oxide;
SMIL [O-][N+]1(CCc2ccccc2)CCC3(CC1)CNC(=O)O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenspiride N-Oxide
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H20N2O3/c18-14-16-12-15(20-14)7-10-17(19,11-8-15)9-6-13-4-2-1-3-5-13/h1-5H,6-12H2,(H,16,18)