Få mere at vide
Fenspiride Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17953886
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17953886 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17953886 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3773.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Fenspiride Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenspiride Hydrochloride
CAS 8-7-5053
Analyt- eller komponentnavne Fenspiride Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H20 N2 O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-Oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one, 8-(2-phenylethyl)-, hydrochloride (1:1), 1-Oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one, 8-(2-phenylethyl)-, monohydrochloride (9CI), 1-Oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one, 8-phenethyl-, monohydrochloride (8CI), 8-Phenethyl-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one hydrochloride, Decaspir, Decaspiride, Erespal, Fenspiride hydrochloride, Fluiden, JP 428, NAT 333, NDR 5998A, Pneumorel, Tegencia, Viarespan
InChI formel InChI=1S/C15H20N2O2.ClH/c18-14-16-12-15(19-14)7-10-17(11-8-15)9-6-13-4-2-1-3-5-13;/h1-5H,6-12H2,(H,16,18);1H
SMIL Cl.O=C1NCC2(CCN(CCc3ccccc3)CC2)O1
IUPAC navn 8-(2-phenylethyl)-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 296.79
Mængde 250 mg
Formel vægt 296.1292 g/mol