missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fenspiride hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16467996
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16467996 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16467996 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYA0027

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Fenspiride, an orally active non-steroidal antiinflammatory agent, is an antagonist of H1-histamine receptor. Fenspiride inhibites phosphodiesterase 3 (PDE3), phosphodiesterase 4 (PDE4) and phosphodiesterase 5 (PDE5) activities with -log IC50 values of 3.44, 4.16 and approximately 3.8, respectively. Fenspiride can be used for the research of respiratory diseases.

Fenspiride, an orally active non-steroidal antiinflammatory agent, is an antagonist of H1-histamine receptor. Fenspiride inhibites phosphodiesterase 3 (PDE3), phosphodiesterase 4 (PDE4) and phosphodiesterase 5 (PDE5) activities with -log IC50 values of 3.44, 4.16 and approximately 3.8, respectively. Fenspiride can be used for the research of respiratory diseases.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fenspiride hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 8-7-5053
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H21ClN2O2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation H2O : 50 mg/mL (168.47 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (112.30 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1OC2(CCN(CCC3=CC=CC=C3)CC2)CN1.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 296.79
Formel vægt 296.79
Procent renhed 99.11%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.