Få mere at vide
Fenretinide, MedChemExpress
Beskrivelse
Fenretinide (4-HPR) is a synthetic retinoid deriverative, binding to the retinoic acid receptors (RAR) at concentrations necessary to induce cell death.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenretinide |
| CAS | 65646-68-6 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H33NO2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-HPR |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 130 mg/mL (332.01 mM) |
| SMIL | CC(/C=C/C=C(/C=C/C1=C(CCCC(C)1C)C)C)=C\C(NC2=CC=C(O)C=C2)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 391.55 |
| Vis mere |