Få mere at vide
Fenquizone, TRC
Artikelnummer. 30135710
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135710 50 mg
30007792 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135710 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF24985050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20287-37-0
Molekylær formel C14 H12 Cl N3 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 337.78
Synonym 7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydro-4-oxo-2-phenyl-6-quinazolinesulfonamide;
IUPAC navn 1-(3-Bromo-4-fluorophenyl) propan-1-one
SMIL NS(=O)(=O)c1cc2C(=O)NC(Nc2cc1Cl)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenquizone
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H8BrFO/c1-2-9(12)6-3-4-8(11)7(10)5-6/h3-5H,2H2,1H3
Formel vægt 229.97