Få mere at vide
Fenquizone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenquizone |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8BrFO/c1-2-9(12)6-3-4-8(11)7(10)5-6/h3-5H,2H2,1H3 |
| Formel vægt | 229.97 |