Få mere at vide
Fenquinotrione, TRC
Artikelnummer. 30404341
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30404341 10 mg
30400160 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30404341 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF02362010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1342891-70-6
Molekylær formel C22 H17 Cl N2 O5
Molekylvægt (g/mol) 424.8338
Synonym 1,3-Cyclohexanedione, 2-[[8-chloro-3,4-dihydro-4-(4-methoxyphenyl)-3-oxo-2-quinoxalinyl]carbonyl]-, Fenquinotrione
IUPAC navn 2-[8-chloro-4-(4-methoxyphenyl)-3-oxoquinoxalin-2-carbonyl]cyclohexan-1,3-dion
SMIL COc1ccc(cc1)N2C(=O)C(=Nc3c(Cl)cccc23)C(=O)C4C(=O)CCCC4=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenquinotrione
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C22H17ClN2O5/c1-30-13-10-8-12(9-11-13)25-15-5-2-4-14(23)19(15)24-20(22(25)29)21(28)18-16(26)6-3-7-17(18)27/h2,4-5,8-11,18H,3,6-7H2,1H3
Formel vægt 424.0826