Få mere at vide
Fenquinotrione metabolite C, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318785
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30318785 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30318785 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC13550010
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenquinotrione Metabolite C
CAS 1112127-95-3
Analyt- eller komponentnavne Fenquinotrione Metabolite C
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C16 H11 Cl N2 O4
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 8-Chloro-3,4-dihydro-4-(4-methoxyphenyl)-3-oxo-2-quinoxalinecarboxylic acid (ACI)
InChI formel InChI=1S/C16H11ClN2O4/c1-23-10-7-5-9(6-8-10)19-12-4-2-3-11(17)13(12)18-14(15(19)20)16(21)22/h2-8H,1H3,(H,21,22)
SMIL COc1ccc(cc1)N2C(=O)C(=Nc3c(Cl)cccc23)C(=O)O
IUPAC navn 8-chloro-4-(4-methoxyphenyl)-3-oxoquinoxaline-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 330.7225
Mængde 10 mg
Formel vægt 330.0407 g/mol