Få mere at vide
Fenquinotrione 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313296
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313296 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30313296 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13550000AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenquinotrione
CAS 1342891-70-6
Analyt- eller komponentnavne Fenquinotrione
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22 H17 Cl N2 O5
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1,3-Cyclohexanedione, 2-[[8-chloro-3,4-dihydro-4-(4-methoxyphenyl)-3-oxo-2-quinoxalinyl]carbonyl]-
InChI formel InChI=1S/C22H17ClN2O5/c1-30-13-10-8-12(9-11-13)25-15-5-2-4-14(23)19(15)24-20(22(25)29)21(28)18-16(26)6-3-7-17(18)27/h2,4-5,8-11,18H,3,6-7H2,1H3
SMIL COc1ccc(cc1)N2C(=O)C(=Nc3c(Cl)cccc23)C(=O)C4C(=O)CCCC4=O
IUPAC navn 2-[8-chloro-4-(4-methoxyphenyl)-3-oxoquinoxalin-2-carbonyl]cyclohexan-1,3-dion
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 424.8338
Mængde 1 ml
Formel vægt 424,0826 g/mol