Få mere at vide
Fenpyroximate, TRC
Artikelnummer. 30137085
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137085 5 g
18052010 500 mg
18032720 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137085 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF2488805G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111812-58-9
Molekylær formel C24 H27 N3 O4
Molekylvægt (g/mol) 421.49
Synonym Benzoic acid, 4-[[[[(1,3-dimethyl-5-phenoxy-1H-pyrazol-4-yl)methylene]amino]oxy]methyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, Fenpyroximate
IUPAC navn tert-butyl 4-[[(1,3-dimethyl-5-phenoxypyrazol-4-yl)methylideneamino]oxymethyl]benzoate
SMIL Cc1nn(C)c(Oc2ccccc2)c1C=NOCc3ccc(cc3)C(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenpyroximate (E/Z Mix)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C24H27N3O4/c1-17-21(22(27(5)26-17)30-20-9-7-6-8-10-20)15-25-29-16-18-11-13-19(14-12-18)23(28)31-24(2,3)4/h6-15H,16H2,1-5H3
Formel vægt 421.2002
Procent renhed >95%