Få mere at vide
Fenpyroximate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309699
Skift visning
Mængde:
5 ml
Artikelnummer. Mængde
30309699 5 ml
1 options
Artikelnummer. 30309699 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREV13545300AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenpyroximate (E/Z Mix)
CAS 111812-58-9
Analyt- eller komponentnavne Fenpyroximate (E/Z Mix)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H27 N3 O4
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzoic acid, 4-[[[[(1,3-dimethyl-5-phenoxy-1H-pyrazol-4-yl)methylene]amino]oxy]methyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, Fenpyroximate
InChI formel InChI=1S/C24H27N3O4/c1-17-21(22(27(5)26-17)30-20-9-7-6-8-10-20)15-25-29-16-18-11-13-19(14-12-18)23(28)31-24(2,3)4/h6-15H,16H2,1-5H3
SMIL Cc1nn(C)c(Oc2ccccc2)c1C=NOCc3ccc(cc3)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn tert-butyl 4-[[(1,3-dimethyl-5-phenoxypyrazol-4-yl)methylideneamino]oxymethyl]benzoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molekylvægt (g/mol) 421.49
Mængde 5 ml
Formel vægt 421.2002 g/mol