Få mere at vide
Fenpyrazamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenpyrazamine |
| CAS | 473798-59-3 |
| Molekylær formel | C17 H21 N3 O2 S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1H-Pyrazole-1-carbothioic acid, 5-amino-2,3-dihydro-2-(1-methylethyl)-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-, S-2-propen-1-yl ester, 1H-Pyrazole-1-carbothioic acid, 5-amino-2,3-dihydro-2-(1-methylethyl)-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-, S-2-propenyl ester (9CI), 1-[(2-Propenylthio)carbonyl]-2-(1-methylethyl)-4-(2-methylphenyl)-5-amino-1H-pyrazol-3-one, Fenpyrazamine, S 2188, S 2188 (herbicide) |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21N3O2S/c1-5-10-23-17(22)20-15(18)14(16(21)19(20)11(2)3)13-9-7-6-8-12(13)4/h5-9,11H,1,10,18H2,2-4H3 |
| SMIL | CC(C)N1N(C(=O)SCC=C)C(=C(C1=O)c2ccccc2C)N |
| IUPAC navn | S-prop-2-enyl 5-amino-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2-propan-2-ylpyrazole-1-carbothioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 331.43 |
| Formel vægt | 331.1354 |