Få mere at vide
Beskrivelse
Indeholder
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| Fenpropathrin | 64257-84-7 | 1000μg/mL |
Certificeringer
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA Complaint
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenpropathrin |
| Emballage | 2mL amber prescored glass ampule |
| CAS | 64257-84-7 |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Molekylær formel | C22H23NO3 |
| MDL nummer | MFCD00144305 |
| Til brug med (udstyr) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| InChI nøgle | XQUXKZZNEFRCAW-UHFFFAOYNA-N |
| SMIL | CC1(C)C(C(=O)OC(C#N)C2=CC=CC(OC3=CC=CC=C3)=C2)C1(C)C |
| IUPAC navn | cyano(3-phenoxyphenyl)methyl 2,2,3,3-tetramethylcyclopropane-1-carboxylate |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- FENPROPATHRIN
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol
Product intended for laboratory use only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.