Få mere at vide
Fenpropathrin, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325440
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30325440 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30325440 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC13530000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale (±)-Fenpropathrin
CAS 39515-41-8
Analyt- eller komponentnavne (±)-Fenpropathrin
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C22 H23 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic acid cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, (±)-Fenpropathrin, 2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic acid cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, Danimen, Danitol, Danitol 10EC, Danitol 2.4EC, Danitol Fiori, Fenpropanate, Fenpropathrin, Kilumal, Meiothrin, Meothrin, Miothrin, Rody, S 3206, SD 41706, Smash, Tame, WL 41706, XE 938, α-Cyano-3-phenoxybenzyl 2,2,3,3-tetramethylcyclopropanecarboxylate
InChI formel InChI=1S/C22H23NO3/c1-21(2)19(22(21,3)4)20(24)26-18(14-23)15-9-8-12-17(13-15)25-16-10-6-5-7-11-16/h5-13,18-19H,1-4H3
SMIL CC1(C)C(C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2)C1(C)C
IUPAC navn [cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] 2,2,3,3-tetramethylcyclopropan-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 349.42
Mængde 100 mg
Formel vægt 349,1678 g/mol