Få mere at vide
Fenpiprane Hydrochloride, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenpiprane Hydrochloride |
| CAS | 3329-14-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Fenpiprane Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H25 N . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Piperidine, 1-(3,3-diphenylpropyl)-, hydrochloride (1:1), Piperidine, 1-(3,3-diphenylpropyl)-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI,9CI), 1,1-Diphenyl-3-piperidinopropane hydrochloride, 1-(3,3-Diphenylpropyl)piperidine hydrochloride, Fenpiprane hydrochloride, N-(3,3-Diphenylpropyl)piperidine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25N.ClH/c1-4-10-18(11-5-1)20(19-12-6-2-7-13-19)14-17-21-15-8-3-9-16-21;/h1-2,4-7,10-13,20H,3,8-9,14-17H2;1H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.C(CN1CCCCC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Vis mere |