Få mere at vide
Fenpipramide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenpipramide |
| CAS | 77-01-0 |
| Molekylær formel | C21H26N2O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-desmethyl Resantin, α,α-Diphenyl-1-piperidinebutanamide, 2,2-Diphenyl-4-(1-piperidyl)butanamide, 2,2-Diphenyl-4-piperidinobutanoic Acid Amide, NSC 8005, α,α-Diphenyl-1-piperidinebutyramide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26N2O/c22-20(24)21(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)14-17-23-15-8-3-9-16-23/h1-2,4-7,10-13H,3,8-9,14-17H2,(H2,22,24) |
| SMIL | NC(C(CCN1CCCCC1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 322.44 |