Få mere at vide
Fenozolone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenozolone |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O2/c1-2-12-11-13-10(14)9(15-11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,12,13,14) |
| Formel vægt | 204.0899 |