Få mere at vide
Fenoxaprop-P, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenoxaprop-P (R-enantiomer) |
| CAS | 113158-40-0 |
| Molekylær formel | C16 H12 Cl N O5 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Fenoxaprop-P, Propanoic acid, 2-[4-[(6-chloro-2-benzoxazolyl)oxy]phenoxy]-, (2R)-, (2R)-2-[4-[(6-Chloro-2-benzoxazolyl)oxy]phenoxy]propanoic acid (ACI), Propanoic acid, 2-[4-[(6-chloro-2-benzoxazolyl)oxy]phenoxy]-, (R)- (ZCI), (R)-2-(4-(6-Chloro-2-benzoxazolyloxy)phenoxy)propionic acid, (R)-Fenoxaprop, (R)-Fenoxaprop acid, Fenoxaprop P, HOE 088406 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12ClNO5/c1-9(15(19)20)21-11-3-5-12(6-4-11)22-16-18-13-7-2-10(17)8-14(13)23-16/h2-9H,1H3,(H,19,20)/t9-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H](Oc1ccc(Oc2oc3cc(Cl)ccc3n2)cc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-[4-[(6-chloro-1,3-benzoxazol-2-yl)oxy]phenoxy]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 333.72 |
| Formel vægt | 333.0404 |