Få mere at vide
Fenoxaprop-P-ethyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315142
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315142 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315142 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13510500AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenoxaprop-P-ethyl (R-enantiomer)
CAS 71283-80-2
Analyt- eller komponentnavne Fenoxaprop-P-ethyl (R-enantiomer)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H16 Cl N O5
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C18H16ClNO5/c1-3-22-17(21)11(2)23-13-5-7-14(8-6-13)24-18-20-15-9-4-12(19)10-16(15)25-18/h4-11H,3H2,1-2H3/t11-/m1/s1
SMIL CCOC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2oc3cc(Cl)ccc3n2)cc1
IUPAC navn ethyl (2R)-2-[4-[(6-chloro-1,3-benzoxazol-2-yl)oxy]phenoxy]propanoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 361.78
Mængde 1 ml
Formel vægt 361.0717 g/mol