Få mere at vide
Fenoxaprop-P 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315540
Skift visning
Mængde:
5 ml
Artikelnummer. Mængde
30315540 5 ml
1 options
Artikelnummer. 30315540 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREV13499600AL100
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenoxaprop-P (R-enantiomer)
CAS 113158-40-0
Analyt- eller komponentnavne Fenoxaprop-P (R-enantiomer)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H12 Cl N O5
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C16H12ClNO5/c1-9(15(19)20)21-11-3-5-12(6-4-11)22-16-18-13-7-2-10(17)8-14(13)23-16/h2-9H,1H3,(H,19,20)/t9-/m1/s1
SMIL C[C@@H](Oc1ccc(Oc2oc3cc(Cl)ccc3n2)cc1)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-[4-[(6-chloro-1,3-benzoxazol-2-yl)oxy]phenoxy]propanoic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molekylvægt (g/mol) 333.72
Mængde 5 ml
Formel vægt 333.0404 g/mol