Få mere at vide
Fenoxaprop-P 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenoxaprop-P (R-enantiomer) |
| CAS | 113158-40-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Fenoxaprop-P (R-enantiomer) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H12 Cl N O5 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12ClNO5/c1-9(15(19)20)21-11-3-5-12(6-4-11)22-16-18-13-7-2-10(17)8-14(13)23-16/h2-9H,1H3,(H,19,20)/t9-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H](Oc1ccc(Oc2oc3cc(Cl)ccc3n2)cc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-[4-[(6-chloro-1,3-benzoxazol-2-yl)oxy]phenoxy]propanoic acid |
| Vis mere |