Få mere at vide
Fenoverine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenoverine |
| CAS | 37561-27-6 |
| Molekylær formel | C26 H25 N3 O3 S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Fenoverine |
| InChI formel | InChI=1S/C26H25N3O3S/c30-26(29-20-5-1-3-7-24(20)33-25-8-4-2-6-21(25)29)17-28-13-11-27(12-14-28)16-19-9-10-22-23(15-19)32-18-31-22/h1-10,15H,11-14,16-18H2 |
| SMIL | O=C(CN1CCN(Cc2ccc3OCOc3c2)CC1)N4c5ccccc5Sc6ccccc46 |
| IUPAC navn | 2-[4-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)piperazin-1-yl]-1-phenothiazin-10-ylethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 459.56 |
| Formel vægt | 459.1617 |