Få mere at vide
Fenothiocarb, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenothiocarb |
| CAS | 62850-32-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Fenothiocarb |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H19 N O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | S-(4-Phenoxybutyl) Dimethylcarbamothioate, S-(4-Phenoxybutyl) Ester N,N-Dimethyl-carbamothioic Acid, Panocon, Phenothiocarb; |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO2S/c1-14(2)13(15)17-11-7-6-10-16-12-8-4-3-5-9-12/h3-5,8-9H,6-7,10-11H2,1-2H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CN(C)C(=O)SCCCCOc1ccccc1 |
| Vis mere |