Få mere at vide
Fenothiocarb 50 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315819
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315819 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315819 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13497500AC50
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenothiocarb
CAS 62850-32-2
Analyt- eller komponentnavne Fenothiocarb
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C13 H19 N O2 S
Koncentration 50 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C13H19NO2S/c1-14(2)13(15)17-11-7-6-10-16-12-8-4-3-5-9-12/h3-5,8-9H,6-7,10-11H2,1-2H3
SMIL CN(C)C(=O)SCCCCOc1ccccc1
IUPAC navn S-(4-phenoxybutyl) N,N-dimethylcarbamothioate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 253.36
Mængde 1 ml
Formel vægt 253.1136 g/mol