missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fenoterol hydrobromide, MP Biomedicals™

Artikelnummer. 11455461 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11455461 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11455461 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215803991

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fenoterol hydrobromide
CAS 13392-18-2
Farve Hvid
Molekylær formel C17H21NO4
Mængde 1 g
Synonym fenoterol, phenoterol, fenoterolum, berotec, fenoterolum inn-latin, berotek, p-hydroxyphenylorciprenaline, p-hydroxyphenyl-orciprenaline, fenoterol usan:ban:inn, 1-3,5-dihydroxyphenyl-1-hydroxy-2-4-hydroxyphenyl isopropylamino ethane
InChI nøgle LSLYOANBFKQKPT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(CC1=CC=C(C=C1)O)NCC(C2=CC(=CC(=C2)O)O)O
IUPAC navn 5-[1-hydroxy-2-[1-(4-hydroxyphenyl)propan-2-ylamino]ethyl]benzene-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 303.358
PubChem CID 3343
ChEBI CHEBI:149226
Formel vægt 384.3
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.