missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fenoprofen Methyl Ester, Mikromol™

Artikelnummer. 30049662
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049662 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30049662 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0790.02

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Fenoprofen Methyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fenoprofen Methyl Ester
CAS 66202-87-7
Analyt- eller komponentnavne Fenoprofen Methyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H16 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Fenoprofen Methyl Ester, alpha-Methyl-3-phenoxybenzeneacetic acid methyl ester, Methyl 2-(3-phenoxyphenyl)propionate
InChI formel InChI=1S/C16H16O3/c1-12(16(17)18-2)13-7-6-10-15(11-13)19-14-8-4-3-5-9-14/h3-12H,1-2H3
SMIL COC(=O)C(C)c1cccc(Oc2ccccc2)c1
IUPAC navn methyl 2-(3-phenoxyphenyl)propanoate
Molekylvægt (g/mol) 256.3
Mængde 100 mg
Formel vægt 256.1099 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.