Få mere at vide
Fenoprofen Isopropyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30051945
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051945 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051945 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0790.04
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Fenoprofen Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenoprofen Isopropyl Ester
CAS 120824-55-7
Analyt- eller komponentnavne Fenoprofen Isopropyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H20 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Fenoprofen Isopropyl Ester, alpha-Methyl-3-phenoxybenzeneacetic acid 1-methylethyl ester, Isopropyl 2-(3-phenoxyphenyl)propionate
InChI formel InChI=1S/C18H20O3/c1-13(2)20-18(19)14(3)15-8-7-11-17(12-15)21-16-9-5-4-6-10-16/h4-14H,1-3H3
SMIL CC(C)OC(=O)C(C)c1cccc(Oc2ccccc2)c1
IUPAC navn propan-2-yl 2-(3-phenoxyphenyl)propanoate
Molekylvægt (g/mol) 284.35
Mængde 100 mg
Formel vægt 284.1412 g/mol