Få mere at vide
Fenoprofen Isopropyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Fenoprofen Isopropyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenoprofen Isopropyl Ester |
| CAS | 120824-55-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Fenoprofen Isopropyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H20 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Fenoprofen Isopropyl Ester, alpha-Methyl-3-phenoxybenzeneacetic acid 1-methylethyl ester, Isopropyl 2-(3-phenoxyphenyl)propionate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20O3/c1-13(2)20-18(19)14(3)15-8-7-11-17(12-15)21-16-9-5-4-6-10-16/h4-14H,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)C(C)c1cccc(Oc2ccccc2)c1 |
| IUPAC navn | propan-2-yl 2-(3-phenoxyphenyl)propanoate |
| Vis mere |