missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Fenoprofen Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Fenoprofen Ethyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenoprofen Ethyl Ester |
| CAS | 32929-74-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Fenoprofen Ethyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H18 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Fenoprofen Ethyl Ester, alpha-Methyl-3-phenoxybenzeneacetic acid ethyl ester, Hydratropic acid, m-phenoxy-, ethyl ester (8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18O3/c1-3-19-17(18)13(2)14-8-7-11-16(12-14)20-15-9-5-4-6-10-15/h4-13H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(C)c1cccc(Oc2ccccc2)c1 |
| IUPAC navn | ethyl 2-(3-phenoxyphenyl)propanoate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?