Få mere at vide
Fenoprofen Calcium Dihydrate, Mikromol™
Artikelnummer. 17993126
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17993126 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17993126 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0790.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Fenoprofen Calcium Dihydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenoprofen calcium dihydrate
CAS 71720-56-4
Analyt- eller komponentnavne Fenoprofen calcium dihydrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel 2 C15 H13 O3 . Ca . 2 H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Fenoprofen Calcium Dihydrate, Fenoprofen calcium salt dihydrate, Benzeneacetic acid, alpha-methyl-3-phenoxy-, calcium salt, hydrate (2:1:2), Benzeneacetic acid, alpha-methyl-3-phenoxy-, calcium salt, dihydrate (9CI)
InChI formel InChI=1S/2C15H14O3.Ca.2H2O/c2*1-11(15(16)17)12-6-5-9-14(10-12)18-13-7-3-2-4-8-13;;;/h2*2-11H,1H3,(H,16,17);;2*1H2/q;;+2;;/p-2
SMIL O.O.[Ca+2].CC(C(=O)[O-])c1cccc(Oc2ccccc2)c1.CC(C(=O)[O-])c3cccc(Oc4ccccc4)c3
IUPAC navn calcium;2-(3-phenoxyphenyl)propanoate;dihydrate
Molekylvægt (g/mol) 558.63
Mængde 500 mg
Formel vægt 558.1567 g/mol