Få mere at vide
Fenoldopammesilat, Mikromol™
Product Code. 30050211
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 mg
Product Code. Mængde
30050211 250 mg
1 options
Product Code. 30050211 Supplier Mikromol Supplier No. MM3411.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Add to basket
Add to basket
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Fenoldopammesilat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Fenoldopam Mesylate
CAS 67227-57-0
Analyt- eller komponentnavne Fenoldopam Mesylate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H16 Cl N O3 . C H4 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1H-3-Benzazepine-7,8-diol, 6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-(4-hydroxyphenyl)-, methanesulfonate (1:1), 1H-3-Benzazepine-7,8-diol, 6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-(4-hydroxyphenyl)-, methanesulfonate (salt) (9CI), Corlopam, Fenoldopam mesylate, Fenoldopam methanesulfonate, Fenoldopam monomethanesulfonate, SKF 82526J
InChI formel InChI=1S/C16H16ClNO3.CH4O3S/c17-15-11-5-6-18-8-13(9-1-3-10(19)4-2-9)12(11)7-14(20)16(15)21;1-5(2,3)4/h1-4,7,13,18-21H,5-6,8H2;1H3,(H,2,3,4)
SMIL CS(=O)(=O)O.Oc1ccc(cc1)C2CNCCc3c(Cl)c(O)c(O)cc23
IUPAC navn 6-chlor-1-(4-hydroxyphenyl)-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepin-7,8-diol; metanesulfonsyre
Molekylvægt (g/mol) 401.86
Mængde 250 mg
Formel vægt 401,07 g/mol