Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Fenoldopam hydrochloride
Beskrivelse
Selective D1-like dopamine receptor partial agonist (EC50 = 57 nM). Vasodilator in vivo and does not readily cross the blood-brain barrier. Also α2-adrenoceptor antagonist in vitro (Ki = 15 - 25 nM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenoldopam hydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 342.22 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.216 |