missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Fenoldopam Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenoldopam Hydrobromide |
| CAS | 67287-54-1 |
| Molekylær formel | C16 H16 Cl N O3 . H Br |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 6-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-(4-hydroxyphenyl)-1H-3-benzazepine-7,8-diol Hydrobromide, (±)-Fenoldopam Hydrobromide, (±)-SKF 82526 Hydrobromide, SKF 82526 Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16ClNO3.BrH/c17-15-11-5-6-18-8-13(9-1-3-10(19)4-2-9)12(11)7-14(20)16(15)21;/h1-4,7,13,18-21H,5-6,8H2;1H/t13-;/m1./s1 |
| SMIL | Br.Oc1ccc(cc1)[C@H]2CNCCc3c(Cl)c(O)c(O)cc23 |
| IUPAC navn | (1R)-6-chloro-1-(4-hydroxyphenyl)-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine-7,8-diol;hydrobromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 386.67 |
| Formel vægt | 385.008 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?