Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fenofibrinsyre
Artikelnummer. 17231202 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17231202 5 g
17221202 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17231202 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 466170050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 42017-89-0 | C17H15ClO4, C17H15ClO4 | 318.75 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 42017-89-0
Molekylær formel C17H15ClO4
Specifications
Kemisk navn eller materiale Fenofibrinsyre
Mængde 5 g
Opløselighed Opløselighed aq. soln.: .. Andre opløseligheder: praktisk talt uopløseligt i chloroform, opløseligt i acetone og methanol
Smeltepunkt 187,0 °C
Formel vægt 318.75
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Fenofibric acid
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionic acid