Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fenofibrinsyre
Artikelnummer. 17221202 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17221202 1 g
17231202 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17221202 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 466170010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42017-89-0
Molekylær formel C17H15ClO4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenofibrinsyre
Mængde 1 g
Opløselighed Opløselighed aq. soln.: .. Andre opløseligheder: praktisk talt uopløseligt i chloroform, opløseligt i acetone og methanol
Smeltepunkt 187,0 °C
Formel vægt 318.75
InChI nøgle MQOBSOSZFYZQOK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(OC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
IUPAC navn 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 318.75