Få mere at vide
Fenofibrinsyre 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324559
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30324559 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30324559 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13486100AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenofibric Acid
CAS 42017-89-0
Analyt- eller komponentnavne Fenofibric Acid
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C17 H15 Cl O4
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Fenofibrate Imp. B (EP), Fenofibrate USP Related Compound B, Fenofibrate USP RC B, 2[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid, Fenofibric Acid, Propanoic acid, 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methyl-, 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid, 2-[4'-(p-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionic acid, 2-[p-(p-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionic acid, FNF acid, LF 153, LF 178 acid, NSC 281318, Procetofenic acid, alpha-1081, Fenofibrate Related Compound B, Fenofibrate Impurity B
InChI formel InChI=1S/C17H15ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-14-9-5-12(6-10-14)15(19)11-3-7-13(18)8-4-11/h3-10H,1-2H3,(H,20,21)
SMIL CC(C)(Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2)C(=O)O
IUPAC navn 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropansyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 318.75
Mængde 1 ml
Formel vægt 318,0659 g/mol