Få mere at vide
Fenofibrinsyre 1,1-Dimethyl-2-(1-methylethoxy)-2-oxoethylester, TRC
Artikelnummer. 30133153
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133153 250 mg
17903015 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133153 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF248680250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 217636-48-1
Molekylær formel C24 H27 Cl O6
Molekylvægt (g/mol) 446.92
Synonym 1-Methylethyl 2-[[2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy]-2-methylpropanoate, Fenofibrate Imp. G (EP)
IUPAC navn propan-2-yl 2-[2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy-2-methylpropanoat
SMIL CC(C)OC(=O)C(C)(C)OC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylethyl 2-[[2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy]-2-methylpropanoate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C24H27ClO6/c1-15(2)29-21(27)23(3,4)31-22(28)24(5,6)30-19-13-9-17(10-14-19)20(26)16-7-11-18(25)12-8-16/h7-15H,1-6H3
Formel vægt 446.1496
Procent renhed >95%