Få mere at vide
Fenmetramide, LoGiCal
Beskrivelse
Fenmetramide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenmetramide |
| CAS | 5588-29-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Fenmetramide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H13 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Morpholinone, 5-methyl-6-phenyl-, 5-Methyl-3-oxo-6-phenyl-3-morpholin, 5-Methyl-6-phenyl-3-morpholinone, Feninetramide, Fenmetramide, McN 1075, NSC 169876 |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H13NO2/c1-8-11(14-7-10(13)12-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,11 H,7H2,1H3,(H,12,13) |
| SMIL | CC1NC(=O)COC1c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 5-methyl-6-phenylmorpholin-3-one |
| Vis mere |